Merck
1.00304
Supelco
Hydrobromic acid
47%, EMPLURA®
別名:
Hydrogen bromide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Hydrobromic acid 47%, EMPLURA®
蒸気圧
10.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥47% (acidimetric)
形状
liquid
不純物
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.002% Phosphate, Phosphite (as PO4)
≤0.005% Sulfate and sulphite (as SO4)
≤0.01% Non volatile matter
≤0.05% Chloride (Cl)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アプリケーション
  • The use of ion chromatography for the determination of volatile inorganic acids in workplace air: Hydrobromic acid is used to validate methodology for air quality assessment in workplaces, ensuring safety and compliance with environmental health standards. This application underscores the essential nature of 47% hydrobromic acid in maintaining chemical safety in industrial environments (Kowalska and Szewczyńska, 2022).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 47 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Phosphate, Phosphite (as PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate and sulphite (as SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Non volatile matter: ≤ 0.01 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1003040000:
IN21003042500:
1003042500:
IN21003040500:
1003049020:
1003040500:
試験成績書(COA)