安全性情報
07-585
Sigma-Aldrich
抗ジメチル-ヒストンH3(Arg2)抗体
serum, Upstate®
別名:
H3R2me2, Histone H3 (di methyl R2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, chicken
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Arg2)
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
特異性
ヒストンH3の残基2のジメチルアルギニン
幅広い種での交差反応性が予想されています
免疫原
ヒトヒストンH3のジメチルアルギニン2に相当する、配列 AdimRTを含むペプチド
アプリケーション
抗ジメチル-ヒストンH3(Arg2)抗体は、ジメチル-ヒストンH3(Arg2)、別名H3R2me2、ヒストンH3(ジメチルR2)を検出するためのウサギポリクローナル抗体であり 、WB、PIAで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
ニワトリ赤血球細胞(カタログ番号:13-107)の酸抽出タンパク質のイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
Mr 17kDa
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の、0.05%アジ化ナトリウムを含むウサギ抗血清
血清
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-585:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jihee Hong et al.
Journal of ginseng research, 46(3), 481-488 (2022-05-24)
Although the tumor-suppressive effects of ginsenosides in cell cycle have been well established, their pharmacological properties in mitosis have not been clarified yet. The chromosomal instability resulting from dysregulated mitotic processes is usually increased in cancer. In this study, we
PELP1 oncogenic functions involve alternative splicing via PRMT6.
Mann, M; Zou, Y; Chen, Y; Brann, D; Vadlamudi, R
Molecular Oncology null
Sinja Rakow et al.
Methods (San Diego, Calif.), 175, 53-65 (2019-09-23)
Among the widespread and increasing number of identified post-translational modifications (PTMs), arginine methylation is catalyzed by the protein arginine methyltransferases (PRMTs) and regulates fundamental processes in cells, such as gene regulation, RNA processing, translation, and signal transduction. As epigenetic regulators
Claudia Stein et al.
Nucleic acids research, 40(19), 9522-9533 (2012-08-21)
The protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) is a coregulator of gene expression and executes its repressing as well as activating function by asymmetric dimethylation of histone H3 at R2 (H3 R2me2a). Given that elevated expression levels of PRMT6 have been
Francesca Chignola et al.
Nucleic acids research, 37(9), 2951-2961 (2009-03-19)
Plant homeodomain (PHD) fingers are often present in chromatin-binding proteins and have been shown to bind histone H3 N-terminal tails. Mutations in the autoimmune regulator (AIRE) protein, which harbours two PHD fingers, cause a rare monogenic disease, autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy