07-1829
Anti-phospho-NF-kB (p100) (Ser707) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit, DNA-binding factor KBF2, H2TF1, Lymphocyte translocation chromosome 10 protein, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, Oncogene Lyt-10, Lyt10, Nuclear factor NF-kappa-B p52 subunit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer707)
遺伝子情報
human ... NFKB1(4790)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Phosphorylated and non-phosphorylated NF-kB peptides
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1829:
試験成績書(COA)