07-1520
Anti-phospho-Grb10 (Ser501/Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
growth factor receptor-bound protein 10, OTTHUMP00000197988, OTTHUMP00000197989, OTTHUMP00000197990, OTTHUMP00000197991, OTTHUMP00000197992, OTTHUMP00000197993, OTTHUMP00000197994, GRB10 adapter protein, GRB10 adaptor protein, maternally expressed gene 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, horse, pig
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer501/pSer503)
遺伝子情報
human ... GRB10(2887)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
代謝
グルコース/グリコーゲン代謝
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Grb10 in 10 µg of insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1520:
試験成績書(COA)