安全性情報
07-1402-I
Sigma-Aldrich
抗GLUT-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2, Glucose transporter type 2, liver, GLUT-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Slc2A2(20526)
詳細
溶質キャリアファミリー2、促進グルコーストランスポーターメンバー2(UniProt P14246、別名グルコーストランスポーター2型、肝臓、GLUT-2)は、マウスSlc2a2(別名Glut-2、Glut2)遺伝子(Gene ID 20526)によってコードされています。GLUT(グルコーストランスポーター)は、細胞によるグルコースの取り込みを促進する膜内在性糖タンパク質のファミリーです。グルコーストランスポーターの分子クローニングにより、高い相同性(45%~65%)を示す少なくとも7つのタンパク質をコードする、密接に関連した遺伝子ファミリーが同定されました。GLUT2は、肝細胞膜を介したグルコースの双方向輸送を仲介する促進性グルコーストランスポーターです。膵臓ベータ細胞の細胞膜に高濃度で存在し、そこでグルコース刺激インスリン分泌の第1段階を開始します。GLUT2は親和性が低く収容力が大きいため、広範囲の生理的濃度の食物中の糖、グルコース、フルクトース、ガラクトースを輸送し、細胞内外に双方向性の流れを生じさせます。また小腸や腎臓ではNa+/グルコース共輸送体とともにグルコースの輸送にも関与しています。初代肝細胞および肝細胞株では、肝臓GLUT2発現が、グルコース濃度に応じて用量依存的にアップレギュレートされます。また、肝臓GLUT2発現は絶食時に減少し、再摂食後には正常レベルに回復します。糖尿病動物では、肝臓GLUT2発現が増加していますが、外因性インスリンによって高血糖状態が補正されると正常レベルに回復します。
Ref.: Burkhardt, BR., et al. (2005). FEBS Lett. 579, 5759 5764.
特異性
このポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットGLUT-2の第一細胞外ループ内の領域を検出します。
免疫原
エピトープ:ドメイン:
マウスGLUT-2の第一細胞外ループ内の16-a.a.配列に相当するKLHコンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
このウサギポリクローナル抗GLUT-2精製抗体、カタログ番号:07-1402-Iを用いたGLUT-2の検出は、ウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのヒト(A431、HEK293、HeLa、HepG2、HUVEC、Jurkat、PC3)、マウス(C2C12、NIH/3T3、Raw 264.7)、ラット(L6、PC12)細胞ライセートおよびマウス脳組織ホモジネート中のGLUT-2を検出できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのHEK293細胞ライセート中のGLUT-2を検出できます。
ターゲットの説明
約50 kDa、実測。57.49/57.11/57.09 kDa(ヒト/マウス/ラット)、算出。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティ精製。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-1402-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Max Hahn et al.
Communications biology, 3(1), 541-541 (2020-10-02)
Mouse models of Streptozotocin (STZ) induced diabetes represent the most widely used preclinical diabetes research systems. We applied state of the art optical imaging schemes, spanning from single islet resolution to the whole organ, providing a first longitudinal, 3D-spatial and