精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
dog (expected based only 1 amino acid difference), horse (expected based only 1 amino acid difference), primate (expected based only 1 amino acid difference), bovine (expected based only 1 amino acid difference)
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer81)
遺伝子情報
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
R1881 (methyltrienolone) treated LNCap lysates
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1375:
試験成績書(COA)