安全性情報
06-709
Sigma-Aldrich
抗Gq/11α抗体、CT
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-FBH, Anti-FHH2, Anti-GNA-11, Anti-HG1K, Anti-HHC2, Anti-HYPOC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNA11(2767)
mouse ... Gna11(14672)
特異性
GqαおよびG11α
免疫原
GqαまたはG11のアミノ酸350-359に相当するペプチド(QLNLKEYNLV)α
アプリケーション
この抗Gq/11α 抗体、CTは、Gq/11αの検出において、IP、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
GPCR、cAMP/cGMP、カルシウムシグナル伝達
品質
ラット脳ミクロソーム試料のイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
42kDa
物理的形状
PBS、pH 7.4
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
06-709:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4-Hydroxynonenal, an aldehydic product of lipid peroxidation, impairs signal transduction associated with muscarinic acetylcholine and metabotropic glutamate receptors: possible action on G alpha(q/11).
Blanc, E M, et al.
Journal of Neurochemistry, 69, 570-580 (1997)
Justyna Róg et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1865(6), 1138-1151 (2019-01-27)
Pathophysiology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is still elusive. Although progressive wasting of muscle fibres is a cause of muscle deterioration, there is a growing body of evidence that the triggering effects of DMD mutation are present at the earlier
P Cuq et al.
European journal of pharmacology, 315(2), 213-219 (1996-11-14)
The nature of the pertussis toxin-insensitive G-protein involved in muscarinic-mediated phosphoinositides breakdown and contraction of isolated smooth muscle cells from the circular layer of the rabbit caecum was investigated. Immunoblotting of membrane proteins using affinity purified antibodies directed against different
M Côté et al.
Endocrinology, 138(8), 3299-3307 (1997-08-01)
In 3-day primary cultures of rat glomerulosa cells, a 30-min pre-incubation with either 10 microM colchicine (a microtubule-disrupting agent) or 10 microM cytochalasin B (a microfilament-disrupting agent) decreased angiotensin II (Ang II)-induced inositol phosphate accumulation by 50%. Moreover, both drugs
B Kühn et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 10(12), 1697-1707 (1996-12-01)
In several cell systems histamine has been shown to stimulate both adenylyl cyclase and phospholipase C through activation of a G protein-coupled H2 receptor. To analyze the bifurcating signal emanating from the activated H2 receptor and to identify the G