安全性情報
05-799
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10
ascites fluid, clone 11A5-B10, Upstate®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11A5-B10, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... APP(351)
特異性
Amyloid βx-40 polypeptide
免疫原
peptide corresponding to amino acids 34-40 of human Amyloid βx-40 peptide
アプリケーション
Detect Amyloid β (Aβ)x-40 using this Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10 validated for use in WB, IH.
品質
routinely evaluated by immunoblot on of synthetic Amyloid βx-40 polypeptide
ターゲットの説明
~4.5kDa
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
05-799:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Céline Vrancx et al.
Molecular neurobiology, 58(12), 6647-6669 (2021-10-06)
The β-amyloid peptide (Aβ) is found as amyloid fibrils in senile plaques, a typical hallmark of Alzheimer's disease (AD). However, intermediate soluble oligomers of Aβ are now recognized as initiators of the pathogenic cascade leading to AD. Studies using recombinant