クローン
8.1.2, monoclonal
化学種の反応性
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer302/pSer307)
遺伝子情報
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
代謝
細胞シグナル伝達
インスリン/エネルギーシグナル伝達
グルコース/グリコーゲン代謝
代謝ホルモン及び受容体
IR/IRS transfected CHO cells were stained with a 1:500 dilution of the antibody. A seconday anti-mouse Cy3 conjugate was used for visualizaion.
Immunoprecipition:
This antibody was used at a 1:1,000 to immunoprecipitate IRS1 from 5L/mL IR/IRS1 transfected CHO cells (performed by an independent lab).
品質
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect IRS1 phosphorylated on Ser302 in IRS/IR transfected CHO -/+ Calyculin A/ Okadaic Acid-treated cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1086:
試験成績書(COA)