04-841
Anti-ROKα/ROCK-II Antibody, clone A9W4, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone A9W4, from rabbit
別名:
RhoA-binding kinase 2, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 2, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase II, p150 ROK-alpha, p164 ROCK-2, ROCK-II, ROKalpha, Rock2
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A9W4, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, mouse, bovine
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Rock2(25537)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
細胞骨格シグナル伝達
4 μL of a previous lot immunoprecipitated ROKα/ROCK-II from 500 μg of PC-12 lysate.
品質
Western Blot Analysis: A 1:500-1:5000 dilution of this antibody detected ROKα/ROCK-II in RIPA lysates from PC-12 cells.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
RIPA lysates from PC-12 cells
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-841:
試験成績書(COA)