安全性情報
04-767
Sigma-Aldrich
抗CREB抗体、クローンNL904、ウサギモノクローナル
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NL904, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CREB1(1385)
詳細
CREBは、cAMP応答配列を介して標的遺伝子を活性化するβ-ZIP転写因子です。CREBは多くの生理的刺激からのシグナルを媒介でき、広範な細胞応答を調節します。CREBは多くの組織で発現されていますが、神経系で大きな調節的役割を果たします。CREBは、特定の神経細胞集団において、神経細胞の生存、前駆細胞の増殖、神経突起の伸長、および神経細胞の分化を促進するうえで重要な役割を果たすと考えられています。さらに、CREBシグナル伝達は、複数の生物において学習と記憶に関与しています。CREBは、さまざまな二量体化パートナーとの相互作用を介して、多数の下流遺伝子を選択的に活性化できます。CREBは、Erk,Ca2+、ストレスシグナル伝達などのさまざまなシグナル伝達経路によってSer133でリン酸化されることで活性化されます。CREBのセリン133をリン酸化するキナーゼには、p90RSK、MSK、CaMKIV、MAPKAPK-2などがあります。
特異性
CREBを認識します。
配列相同性から、幅広い動物種交差反応性が予測されます。
免疫原
エピトープ:アミノ酸5~24
ヒトCREBのアミノ酸5~24に相当するペプチド(C-SGAENQQSGDAAVTEAENQQ)
アプリケーション
抗CREB抗体クローンNL904(ウサギモノクローナル抗体)を用いたCREB(別名:cAMP応答配列結合タンパク質)の検出において、IPおよびWBでの使用が実証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
HeLa核抽出物においてイムノブロッティングにより日常的に評価されています。
ターゲットの説明
分子量:約43 kDa
関連事項
先発品:04-218
物理的形状
培養上清、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前のバイアルを遠心分離してください。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、アリコートへの分注を推奨します。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-309、HeLa細胞核抽出物。等量のLaemmli還元用サンプルバッファーを、10 μLの抽出物に加え、5分間沸騰させて、標品を還元します。還元した抽出物20 μgをミニゲルの各レーンにロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-767:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inhibition of GPR30 by estriol prevents growth stimulation of triple-negative breast cancer cells by 17?-estradiol.
Girgert, R; Emons, G; Grundker, C
BMC Cancer null
Xiao-Wen Yu et al.
eLife, 6 (2017-01-05)
The molecular mechanisms underlying age-related cognitive deficits are not yet fully elucidated. In aged animals, a decrease in the intrinsic excitability of CA1 pyramidal neurons is believed to contribute to age-related cognitive impairments. Increasing activity of the transcription factor cAMP
Lídia Cantacorps et al.
British journal of pharmacology, 177(5), 1090-1105 (2019-11-11)
Alcohol exposure in utero may lead to a wide range of long-lasting morphological and behavioural deficiencies known as fetal alcohol spectrum disorders (FASD), associated with a higher risk of later developing neuropsychiatric disorders. However, little is known about the long-term