Merck
03-0196-00
Millipore
SMC®ヒト総α-シヌクレイン高感度イムノアッセイキット
Uses 100 µL per well of 1:200 diluted serum or plasma samples, or 1:10 diluted cerebrospinal fluid (CSF) samples.
別名:
Human α-synuclein, α-synuclein, Human total-α-synuclein, a-synuclein, total-a-synuclein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
canine, rat, feline, mouse
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 1.95  pg/mL
(LLOQ of Total α-synuclein)
inter-assay cv: 14%
intra-assay cv: 9%
(five normal plasma samples run in triplicate by 3 different operators on 3 different days)
テクニック
single molecule counting: suitable
詳細
SMC®ヒト総α-シヌクレイン高感度イムノアッセイキットには、アッセイを行うために必要なすべての試薬が含まれています。このアッセイでは、標準的なプレートフォーマットで構成された標準的なイムノアッセイワークフローを利用します。アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法に似ていますが、主に以下の2つの違いがあります:
1)溶出バッファーがサンドイッチを崩壊させ、標識検出抗体を分離して定量します。
2)ErennaおよびSMCxPRO®イムノアッセイシステムが、1分子カウント(SMC®)テクノロジーを用いて検体を検出します。
特異性
動物種の反応性
以下の動物種サンプルに対する特異性を検討し、以下の結果が得られました:
サル–100%
ネコ–100%
ラット–100%
マウス–100%
ビーグル–100%
交差反応性
以下の分析物に対する交差反応性を検討し、以下の結果が得られました:
Tau – 0%UCHL1 – 0%
β-シヌクレイン – 0%
γ-シヌクレイン – 0%
精度
CSF回収率:5つのスパイク済みCSFサンプルの平均回収率は96%、範囲90~102%でした。
血清回収率:4つのスパイク済み血清サンプルの平均回収率は96%、範囲93~98%でした。
血漿回収率:4つのスパイク済み血漿サンプルの平均回収率は96%、範囲93~97%でした。
アプリケーション
希釈倍率1:200の血清または血漿サンプル、または希釈倍率1:10の脳脊髄液(CSF)サンプルを100 µL/ウェルで使用します。
包装
96ウェルアッセイ
構成
  • アッセイバッファー
  • 総α-シヌクレインコーテイングビーズ
  • 標準希釈液
  • 総α-シヌクレイン検出抗体
  • 総α-シヌクレイン標準品
  • 10X洗浄バッファー
  • バッファーD
  • 溶出バッファーB
その他情報
  • この新しい合理化されたキットには以下の特長があります:
  • サンプル調製およびインキュベーション用の改善されたオプション
  • 均一な出荷および貯蔵条件のための凍結乾燥タンパク質標準物質
  • 自動化に対応するための試薬容量の増加
  • SMCxPRO®およびErenneの両方に対するアッセイ規格の達成が可能。
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Jan Code
03-0196-00 :
03-0196-00:
試験成績書(COA)