Merck
03-0188-00
Millipore
SMC®ヒトリン酸化-α-シヌクレイン(S129)高感度イムノアッセイキット
別名:
p-α-synuclein S129 immunoassay kit, p-α-synuclein Ser129 immunoassay kit, p-α-synuclein Single Molecule Counting Kit, p-α-synuclein ultra-sensitive immunoassay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
mouse, monkey, cat, rat
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.1 pg/mL
(Lower Limit of Quantification)
inter-assay cv: 7%
intra-assay cv: 6%
(five normal plasma samples run in triplicate by 3 different operators on 3 different days.)
テクニック
single molecule counting: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
SMC®ヒトリン酸化-a-シヌクレイン(S129)高感度イムノアッセイキットには、アッセイの実施に必要なすべての試薬が含まれています。このアッセイでは、標準的なプレートフォーマットで構成された標準的なイムノアッセイワークフローを利用します。
アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法と類似しており、主な相違点は以下の2点です:
1)溶出緩衝液がサンドイッチを崩壊させ、標識検出抗体を分離して定量します。
2)ErennaおよびSMCxPRO®イムノアッセイシステムは、1分子カウント(SMC®)テクノロジーを用いて検体を検出します。
特異性
種による反応性:
以下の種の分析対象物に対する特異性を検証し、以下の結果が得られました:
サル-100%
ネコ-100%
ラット-100%
マウス-25%
ビーグル犬-25%
交差反応性:
大腸菌から精製したα-シヌクレイン・リコンビナント・タンパク質(非リン酸化α-シヌクレイン)に対する交差反応性は認められませんでした。
精度:
CSF回収率:5つのスパイク済みCSFサンプルの平均回収率は100%、範囲95~103%でした。
血清/血漿回収率:2つの血清サンプルおよび3つの血漿サンプルの平均回収率は87%、範囲83~91%でした。
アプリケーション
1分子カウント(SMC®)テクノロジーの感度が高いため、SMC®ヒトリン酸化-a-シヌクレイン(S129)高感度イムノアッセイキットでは、ヒトCSF、血清、血漿中のリン酸化-a-シヌクレイン(S129)の定量において前例のない性能が示されています。
この新しいストリームラインキットには以下のような特長があります:
  • サンプルの調製およびインキュベーションに関する選択肢の改善
  • 標準物質を凍結乾燥することにより、キットを1つの保存条件で提供
  • プレート移動ステップの除去
  • 試薬量の増量で自動化に対応
  • SMCxPRO®とErennaの両方での実施について検証済み
研究のカテゴリ:
神経科学、神経学
研究のサブカテゴリ:
  • 神経変性疾患
  • ニューロンおよびグリアマーカー
  • 神経科学
  • 神経系
包装
96ウェルアッセイ
構成
  • アッセイ緩衝液
  • リン酸化-a-シヌクレイン(S129)コーティングビーズ
  • 標準希釈液
  • リン酸化-a-シヌクレイン(S129)検出抗体
  • リン酸化-a-シヌクレイン(S129)標準物質
  • 10倍濃縮洗浄緩衝液
  • 緩衝液D
  • 溶出緩衝液B
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
03-0188-00:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC™)アッセイなどの高感度イムノアッセイを用いて神経科学バイオマーカー研究を前進させる方法を紹介します。これらのアッセイは、研究者が血液ベースの低濃度バイオマーカーを検出するために必要なツールを提供し、神経科学研究におけるバイオマーカーの選択肢を広げます。