Merck
03-0159-00
Millipore
SMC®ヒトIL-17A高感度キット
1 kit sufficient for 96 wells, input: plasma, serum
別名:
IL-17A Single Molecule Counting Kit, IL-17A immunoassay kit, IL-17A ultra-sensitive immunoassay, Interleukin-17A immunoassay kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
 kit sufficient for 96 wells
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.07 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
standard curve range: 0.02-60 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
入力
plasma
serum
適合性
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
SMC®ヒトIL-17A高感度免疫アッセイキットは、アッセイを実施するために必要なすべての試薬を含みます。このアッセイでは、標準的なプレートフォーマットで構成された標準的な免疫アッセイワークフローを利用します。
アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法と類似しており、主な相違点は以下の2点です:
1)溶出緩衝液がサンドイッチを破壊し、標識検出抗体を分離して定量します。
2)ErennaおよびSMCxPRO®免疫測定システムが1分子カウント(SMC®)技術を用いて分析対象を検出します。
特異性
マウス、ラット、ウマ、イヌ、ウサギサンプルを検出可能です。 IL-17Aは検出可能ですが、これらの動物種について検証されていまません。
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
03-0159-00:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
1分子カウント(SMC®)アッセイなどの高感度イムノアッセイを用いて、IL-17AやIL-17F などの内在性炎症バイオマーカーを正確に測定する方法をご紹介します。
Learn how ultrasensitive immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays, help with precise and accurate measuring of endogenous inflammation biomarkers such as IL-17A and IL-17F.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
さまざまなサンプルのタンパク質濃度を正確に測定するためのタンパク質定量法、試薬、イムノアッセイ技術
すべて表示