主要文書
01-107
Sigma-Aldrich
Epidermal growth factor, human
suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
製品名
上皮成長因子(EGF)、ヒト組換え,
由来生物
yeast
品質水準
詳細
Neural Stem Cells
精製方法
filtration through 0.2μm medium
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... EGF(1950)
詳細
機能:SwissProt:P01133 # EGF は in vivo および in vitro において様々な表皮・上皮組織の成長を、細胞培養において一部の線維芽細胞の成長を刺激します。
サイズ:1207 アミノ酸、133946 Da
細胞内位置:膜、シングルパス I 型膜タンパク質。
類似性:SwissProt:P01133 ## 9 個の EGF 様ドメイン含有。 & 9 個の LDL 受容体クラス B リピート含有。
品質
ヒト包皮線維芽細胞を用いた 5 日間増殖アッセイで定期的に評価。
物理的形状
3.5 mg マンニトールを含む 100 mM 酢酸から凍結乾燥
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。