Merck
T-005S
Supelco
(−)-trans-Δ9-THC solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Dronabinol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O2
CAS番号:
分子量:
314.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC)C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
CYQFCXCEBYINGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Second source product for Δ9-THC. This Certified Spiking Solution® is suitable for (−)-trans-Δ9-THC testing by HPLC, GC/MS or LC-MS/MS methods in forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, and cannabis potency or impurity profiling testing applications.
(−)-trans-Δ9-THC is one of the four isomers of the phytocannabinoid tetrahydrocannabinol (THC), the main psychoactive constituent of cannabis.
特徴および利点
  • Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
  • Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
  • Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
  • Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
  • Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
  • Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-005S-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
T-005S-1ML4065267524955