Merck
S-149
Supelco
Serotonin-beta-D-glucuronide solution
new
100 μg/mL (ACN:H2O(50:50)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O7
CAS番号:
分子量:
352.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (ACN:H2O(50:50)(v/v))
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
NCCC1=CNC2=CC=C(O[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C=C21
InChI
1S/C16H20N2O7/c17-4-3-7-6-18-10-2-1-8(5-9(7)10)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23/h1-2,5-6,11-14,16,18-21H,3-4,17H2,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI Key
QALKNDMLQRCLGT-JHZZJYKESA-N
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F
引火点(℃)
9 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-149-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)