Merck
P-003
Supelco
PCP-D5 (Phencyclidine-D5) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Phencyclidine-D5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20ND5
CAS番号:
分子量:
248.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
N3(CCCCC3)C2(CCCCC2)c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H25N/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2/i1D,4D,5D,10D,11D
InChI Key
JTJMJGYZQZDUJJ-ZWYOJXJXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phencyclidine, commonly known as PCP, is a recreational drug with hallucinogenic and neurotoxic effects. With street names such as "angel dust" or "wet", PCP comes in either powder or liquid forms. Phencyclidine-D5 is a stable-labeled internal standard suitable for quantitation of PCP levels in urine, blood or hair by LC/MS or GC/MS for testing applications in urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-003-1ML:
P-003-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)