Merck
D-145
Supelco
N-デスメチルクロバザム 溶液
1.0 mg/mL (acetonitrile:DMSO (90:10 v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClN2O2
CAS番号:
分子量:
286.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL (acetonitrile:DMSO (90:10 v/v))
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)
InChI Key
RRTVVRIFVKKTJK-UHFFFAOYSA-N
詳細
エフェドリンは、興奮剤および食欲抑制剤として一般的に使用されるメタンフェタミン類似体です。 エフェドリンは、マオウなどの伝統的な漢方薬に使用されるハーブの有効成分としても認められています。この認定済み標準品は以下の用途に使用できます:Snap-N-Spike® 臨床または法医学アプリケーションまたはSnap-N-Shootのための較正物質またはコントロールの調製における出発物質として® エフェドリンを含む栄養補助食品の品質管理試験に。
アプリケーション
  • N-デスメチルクロバザム代謝物研究アプリケーション: N-デスメチルクロバザムは、クロバザムの薬物動態研究において重要な代謝物であり、体内での生体内変化と排泄パターンを理解するために使用されます。この知識は、特にてんかんなどの症状の治療において、臨床現場での投与計画を最適化するために不可欠です(Tomasini et al., 1985)。
  • 医薬品分析におけるクロバザムの不純物プロファイリング: N-デスメチルクロバザムの分析は、クロバザム製剤の純度と安定性のマーカーとして機能する不純物プロファイリングに不可欠です。このアプリケーションは、医薬品の規制遵守と品質管理に不可欠です(Kunicki, 2001)。
  • 生物分析法開発のための N-デスメチルクロバザムの参照標準: N-デスメチルクロバザムは、バイオ分析法の開発における参照標準として広く使用されており、生物学的サンプル中のクロバザムとその代謝物の正確で信頼性の高い定量化を可能にし、臨床および法医学的調査をサポートします(Levy et al., 1983)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-145-1ML:4548173350257