特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-160-CC:
C-160-1ML:4548173377445
C-160-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
30398-1G | 4061826666623 |
30398-250MG | 4061826666630 |
P2200-.1MG | 4061834362722 |
P0194-20UG | 4061833385739 |
P1782-20UG | 4061833385326 |
P8538-5UG | 4061838071958 |
P1782-5UG | 4061833385333 |
P0194-5UG | 4061833476826 |
P8538-20UG | 4061833385784 |
C0954-75UN | 4061833628959 |
P3287-20UG | |
P4680-1ML | 4061838164582 |
P1787-20UG | 4061833385340 |
P1787-5UG | |
P4680-.5ML | 4061838164575 |
P3287-5UG | 4061838071835 |
P5818-.5MG | |
82452-1G | 4061822646346 |
P1614-1MG | 4061834355885 |
P5454-.5MG | |
P7123-5UG | 4061837906671 |
P4334-.2ML | 4061837914133 |
P8333-.2ML | 4061837914201 |
Z170879-1EA | 4061833303474 |
20953 | 4061833674642 |