Merck
C-131
Supelco
25C-NBOMe hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22ClNO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
372.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC(OC)=C(CCNCC2=C(OC)C=CC=C2)C=C1OC.[H]Cl
InChI
1S/C18H22ClNO3.ClH/c1-21-16-7-5-4-6-14(16)12-20-9-8-13-10-18(23-3)15(19)11-17(13)22-2;/h4-7,10-11,20H,8-9,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
PMTKNKZAOWWYGW-UHFFFAOYSA-N
詳細
A Certified Spiking Solution® suitable as starting material for calibrators or controls in GC/MS or LC/MS 25C-NBOMe testing methods for forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing applications. 25C-NBOMe is a second generation 2C amine derived from attaching an NBOMe (2-methoxybenzyl) group to the amine group of 2C-C. Sold under street names such as Boom, C-Boom, and N-Bomb this synthetic phenethylamine produces vivid visual hallucinations similar to those of LSD.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-131-CC:
C-131-1ML:
C-131-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)