Merck
B-044S
Supelco
ブプレノルフィン 溶液
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Buprenorphine solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H41NO4
CAS番号:
分子量:
467.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-/m1/s1
InChI Key
RMRJXGBAOAMLHD-IHFGGWKQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A Certified Spiking Solution® suitable for GC/MS or LC/MS applications in pain prescription monitoring, forensic testing, or clinical toxicology. Buprenorphine is a semi-synthetic opiate used in the treatment of moderate acute pain and opioid addiction. The drug is sold under numerous trade names such as Suboxone, Subutex, and Temgesic.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-044S-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)