メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1903
包装
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1903-1EA))
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C46H83O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)62-38(36-60-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-61-68(58,59)65-44-41(49)42(50)45(63-66(52,53)54)46(43(44)51)64-67(55,56)57;;;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46
InChI Key
OKMXNUJCHZSHOL-HTJGCCCZSA-N
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
LM1903-VAR:
LM1903-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)