Merck
LM1100
Avanti
12:0-13:0 PE
Avanti Research - A Croda Brand LM1100, methanol solution
別名:
1-ドデカノイル-2-トリデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H60NO8P
CAS番号:
分子量:
593.77
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM1100-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand LM1100
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
詳細
ホスファチジルエタノールアミンは、様々な細胞のプロセスで不可欠な2番目に多くみられるリン脂質です。本化合物は、非二重層リン脂質です。
アプリケーション
12:0-13:0 PEは、脂質′と対象膜タンパク質との相互作用の研究に、そして様々な脂質抽出物濃度を測定する定量用脂質標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルエタノールアミン(PE)は、酸化的リン酸化、ミトコンドリアの安定性および膜融合において重要な役割を果たしています。本化合物は、特定の膜タンパク質のフォールディングを助けることにより、シャペロンとして機能しています。PEは、オートファジーのプロセスに関与しています。
包装
2 mL琥珀色ガラス密封アンプル(LM1100-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Phosphatidylethanolamine Metabolism in Health and Disease
Calzada E, et al.
Nutrition, 321, 29-88 (2016)
Akifumi Shiomi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 84(3), 583-593 (2019-11-26)
Fish cell lines are widely used for the studies of developmental biology, virology, biology of aging, and nutrition physiology. However, little is known about their physicochemical properties. Here, we report the phospholipid compositions and mechanical properties of cell membranes derived
Identifying key membrane protein lipid interactions using mass spectrometry.
Gupta K, et al.
Nature Protocols, 13(5), 1106-1106 (2018)
Ethanolamine and Phosphatidylethanolamine Partners in Health and Disease
Patel D and Witt SN
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 29-88 (2017)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)