安全性情報
900230P
Avanti
Undecaprenol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43-Undecamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42-tetratetracontaundecaen-1-ol (ACI), Betulaundecaprenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H90O
分子量:
767.30
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (900230P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900230P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
900230P-5MG:
試験成績書(COA)