安全性情報
900143J
Avanti
PGB2
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trienoic acid, 9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,8(12),13E-trien-1-oic acid, Prostaglandin B2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
methyl acetate solution
包装
pkg of 1X5 mg (900143J-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12,14,17,21H,2-3,5-6,8-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t17-/m0/s1
アプリケーション
Lipids research
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900143J-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)