Merck
878113C
Avanti
C16-20:4 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878113C
別名:
1-O-hexadecyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H82NO7P
CAS番号:
分子量:
768.10
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (878113C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 878113C
濃度
5 mg/mL (878113C-5mg)
脂質タイプ
bioactive lipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
InChI Key
DUUSFCFZBREELS-WWBBCYQPSA-N
詳細
C16-20:4 PC is an analog to platelet-activation factor (PAF).
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878113C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
878113C-BULK:
878113C-VAR:
878113C-5MG:
試験成績書(COA)