包装
pkg of 1 × 5 mg (870708P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870708P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);3*1H3/t18-,22?,23+,24+,28-;;;/m1.../s1
InChI Key
FTIQWXKUZWNHGD-DMTDIVBASA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
870708P-5MG:
870708P-BULK:
870708P-VAR:
試験成績書(COA)