Merck
860950P
Avanti
Mito-So
Avanti Research - A Croda Brand (860950P), powder
別名:
Mito-caged sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H69F3N3O9P
CAS番号:
分子量:
1004.12
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860950P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860950P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (860950P)
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Mito-caged sphingosine (Mito-So) is a mitochondria specific probe. It is a potent agent for determining the sphingosine levels.
包装
5ml Clear Glass Sealed Ampule
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860950P-VAR:
860950P-1MG:
860950P-BULK:
860950P-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitochondria-specific photoactivation to monitor local sphingosine metabolism and function
Feng S, et al.
eLife, 7, e34555-e34555 (2018)