Merck
860777C
Avanti
18:0 Dibromo MG
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
別名:
1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H40Br2O4
CAS番号:
分子量:
516.35
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (860777C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860777C
濃度
10 mg/mL (860777C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC([H])(O)COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
詳細
18:0 Dibromo MG, also known as 1-(9,10-dibromostearoyl)-rac-glycerol, is a detergent. It is widely used in lipid mesophase crystallization.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860777C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860777C-25MG:
860777C-BULK:
860777C-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(15), 2223-2230 (2011-07-08)
Long-chain acyl-coenzymes A (acyl-CoAs) (LCACoA) are the activated forms of long-chain fatty acids and serve as key lipid metabolites. Excess accumulation of intracellular LCACoA, diacylglycerols (DAGs) and ceramides may create insulin resistance with respect to glucose metabolism. We present a