Merck
860731P
Avanti
C16 Galactosyl (B) Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860731P), powder
別名:
D-galactosyl-ß -1,1′ N-palmitoyl- D-erythro-sphinganine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H79NO8
CAS番号:
分子量:
702.06
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
1 ea of 5 mg (860731P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (860731P)
脂質タイプ
deuterated lipids
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860731P-5MG:
860731P-VAR:
試験成績書(COA)