安全性情報
860679L
Avanti
C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG860746L-1MG
別名:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H74D7NO3
CAS番号:
分子量:
655.14
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.12
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG
860746L-1MG
濃度
1 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860679L-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860679L-BULK:
860679L-1MG:
860679L-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tejia Zhang et al.
Scientific reports, 9(1), 19939-19939 (2019-12-29)
Extensive characterisations of the zebrafish genome and proteome have established a foundation for the use of the zebrafish as a model organism; however, characterisation of the zebrafish lipidome has not been as comprehensive. In an effort to expand current knowledge
Hady Razak Hady et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-18)
The liver plays a central role in the glucose and lipid metabolism. Studies performed on animal models have shown an important role of lipid accumulation in the induction of insulin resistance. We sought to explain whether in obese humans, the