Merck
860362P
Avanti
18:0 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860362P, powder
別名:
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン-N,N,N-トリメチル-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H79NO8PD9
CAS番号:
分子量:
799.20
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860362P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860362P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
詳細
18:0 PC-d9は、ジステアロイルの9個の陽子が重水素で置換された重水素化ホスホコリン(PC)です。
アプリケーション
18:0 PC-d9は、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析を使用した牛乳および血液サンプルからコリンおよびコリン代謝物を定量化するための標準品として使用されています。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860362P-10 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860362P-10MG:
860362P-VAR:
860362P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Feeding increasing amounts of ruminally protected choline decreased fatty liver in nonlactating, pregnant Holstein cows in negative energy status
Zenobi MG, et al.
Journal of Dairy Science, 101(7), 5902-5923 (2018)
Choline and choline metabolite patterns and associations in blood and milk during lactation in dairy cows
Artegoitia VM, et al.
Testing, 9(8) (2014)
Choline and choline metabolite patterns and associations in blood and milk during lactation in dairy cows
Artegoitia VM, et al.
PLoS ONE, 9(8) (2014)