安全性情報
860145P
Avanti
C18:0 GD2 Ceramide (d18:1/18:0)
new
別名:
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C78H138N4O34
CAS番号:
分子量:
1675.94
UNSPSCコード:
12352211
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860145P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
アプリケーション
Lipids research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860145P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860145P-1MG:
860145P-VAR:
試験成績書(COA)