Merck
860103C
Avanti
18:1 Phosphatidylpropanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H78O8PNa
CAS番号:
分子量:
765.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (860103C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860103C
濃度
10 mg/mL (860103C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCCC
InChI
1S/C42H79O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41(43)47-38-40(39-49-51(45,46)48-37-6-3)50-42(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,40H,4-18,23-39H2,1-3H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t40-;/m1./s1
InChI Key
ZGATVCGNENIEOO-MYJLHYLNSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
18:1 Phosphatidylpropanol or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol has been used in the preparation of doped giant unilamellar vesicles (GUVs). It is suitable for use as an internal standard in ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) to evaluate its matrix effect in blood samples for the validation of phosphatidylethanol (PEth). It may also be used as an internal standard for the quantification of PEth using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) in human blood.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860103C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860103C-BULK:
860103C-25MG:
860103C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)