Merck
850855C
Avanti
Ent-POPC
Avanti Polar Lipids
別名:
3-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H82NO8P
分子量:
760.08
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
>99% (TLC)
形状
chloroform solution
包装
package of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids
濃度
5 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850855C-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3