Merck
850399P
Avanti
24:1 (Cis) PC
1,2-dinervonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
別名:
1,2-ジ-(15Z-テトラコセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; PC(24:1(15Z)/24:1(15Z)); 110930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H108NO8P
CAS番号:
分子量:
954.43
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (850399P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850399P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C56H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-55(58)62-52-54(53-64-66(60,61)63-51-50-57(3,4)5)65-56(59)49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,54H,6-19,24-53H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t54-/m1/s1
InChI Key
REWNAIYQZZOESC-CGKZWXATSA-N
詳細
24:1(シス)PC(1,2-ジネルボノイル-snグリセロ-3-ホスホコリン)は、24個の炭素脂肪酸鎖2本から成り、2本ともに15番目の炭素にシス二重結合が1つあります。
Avantiが提供するホスファチジルコリン製品のリストは、さまざまな物理特性を持つ化合物を提供することを意図したものです。入手可能な製品には、短鎖(C3~C8は水溶性と吸湿性を備えています)、飽和、多不飽和、および混酸PC′などがあります。どの製品もHPLCで精製され、酸化や加水分解から保護するための特別な処置が施されています。
アプリケーション
24:1(シス)PC(1,2-ジネルボノイル-snグリセロ-3-ホスホコリン)は、脂質鎖長がC末端コリシンペプチド(P178)の単一チャネル特性に及ぼす影響を検討するための平面脂質二層膜(BLM)に使用することもできます。BKCa(hSlo α-サブユニット)チャネルの単一チャネル活性を探るための平面二重層でも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルコリン(PC)はニューロン分化のシグナル伝達に関与している可能性があります。
包装
5 mL透明ガラス密閉アンプル(850399P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
850399P-25MG:
850399P-BULK:
850399P-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luciana Paoletti et al.
IUBMB life, 63(9), 714-720 (2011-08-06)
Neuronal differentiation is characterized by neuritogenesis and neurite outgrowth, processes, which are critically dependent on membrane biosynthesis, and therefore, on the expression and regulation of enzymes involved in phospholipid biosynthesis. During the last decade a great effort was made to