アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (850396P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850396P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C48H92NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,46H,6-19,24-45H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t46-/m1/s1
InChI Key
AEUCYCQYAUFAKH-DITNKEBASA-N
詳細
アプリケーション
- as an internal standard for mass spectrometric analysis
- to prepare large multilamellar vesicles for proteoliposome generation
- to study the effects of the lipid chain length on 6-bromoacetyl-2-dimethylaminonaphthalene (BADAN) fluorescence parameters
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850396P-BULK:
850396P-25MG:
850396P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
850396P-25MG | 4061835230754 |