アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (850303P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850303P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850303P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)=O
InChI
1S/C16H32NO8P/c1-6-8-15(18)22-12-14(25-16(19)9-7-2)13-24-26(20,21)23-11-10-17(3,4)5/h14H,6-13H2,1-5H3/t14-/m1/s1
InChI Key
QIJYAMAPPUXBSC-CQSZACIVSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850303P-25MG:
850303P-VAR:
850303P-BULK:
850303P-500MG:
試験成績書(COA)