アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850183P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850183P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850183P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H49O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)39-15-17(41-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-40-47(37,38)44-23-20(28)21(29)24(42-45(31,32)33)25(22(23)30)43-46(34,35)36;;;/h17,20-25,28-30H,3-16H2,1-2H3,(H,37,38)(H2,31,32,33)(H2,34,35,36);3*1H3/t17-,20-,21-,22+,23+,24+
InChI Key
FRWPUPUJRUQWKA-QOWPPSIZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850183P-VAR:
850183P-BULK:
850183P-500UG:
850183P-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)