Merck
850158P
Avanti
18:0-20:4 PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand 850158P, powder
別名:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H90 N2O16 P2
CAS番号:
分子量:
1001.17
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (850158P-1mg))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850158P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850158P
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
18:0-20:4 PI(4)P or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt) is an ammonium salt of phosphoinositol-4-phosphate, with substitution of stearic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, respectively.
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850158P-1mg)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850158P-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850158P-VAR:
850158P-1MG:
850158P-500UG:
850158P-BULK:
試験成績書(COA)