Merck
841148C
Avanti
Soy PG
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
別名:
L-α-phosphatidylglycerol (Soy) (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (841148C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841148C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
濃度
10 mg/mL (841148C-25mg)
25 mg/mL (841148C-200mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI Key
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
詳細
Soy PG is a mixture of phosphatidylglycerol (PG) with a high proportion of polyunsaturated fatty acids.
アプリケーション
Soy PG has been used for lipid-protein overlay screen assay.
生物化学的/生理学的作用
Soy PG prevents keratinocyte proliferation and is used to treat psoriasis.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
841148C-25MG:4548173349022
841148C-VAR:
841148C-BULK:
841148C-200MG:4548173349015
文書ライブラリにアクセスする
Soy phosphatidylglycerol reduces inflammation in a contact irritant ear edema mouse model in vivo
Xie D, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 366(1) (2018)
Activation of ROP6 GTPase by phosphatidylglycerol in Arabidopsis
Han X, et al.
Frontiers in Plant Science, 9(1), 347-347 (2018)