アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840067C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840067C
濃度
10 mg/mL (840067C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O.[Na+]
InChI
1S/C50H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(52)58-43-46(44-59-62(56,57)60-45-47(51)50(54)55)61-49(53)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,46-47H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-45,51H2,1-2H3,(H,54,55)(H,56,57);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t46-,47+;/m1./s1
InChI Key
PRXSBBKPUZKCDC-CHKVJERNSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840067C-BULK:
840067C-VAR:
840067C-25MG:4548173369006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)