Merck
840065C
Avanti
18:0-22:6 PS
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
別名:
1-オクタデカノイル-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-ドコサヘキサエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩); PS(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110675
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H77NO10PNa
CAS番号:
分子量:
858.07
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840065C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840065C-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840065C
濃度
10 mg/mL (840065C-25mg)
25 mg/mL (840065C-100mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(49)57-42(40-55-58(52,53)56-41-43(47)46(50)51)39-54-44(48)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17,19,21-22,26,28,32,34,42-43H,3-4,6,8-10,12,14-16,18,20,23-25,27,29-31,33,35-41,47H2,1-2H3,(H,50,51)(H,52,53);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,19-17-,22-21-,28-26-,34-32-;/t42-,43+;/m1./s1
InChI Key
LANGJWMFDASXLA-OMTXNCIISA-M
詳細
ヒトでは、ホスホセリン(PS)は小胞体、ゴルジ体、灰白質に存在します。細胞膜、核膜、ミトコンドリア外膜、細胞膜、ミエリンに局在します。
アプリケーション
18:0-22:6 PSまたは1-ステロイル-2-ドコサヘキサエノイル-sn-グリセロ-3-フォスフォ-L-セリン(ナトリウム塩)は、リン脂質の脂肪酸(FA)特性が、ダイナミンおよびエンドフィリンによる膜小胞化に及ぼす影響を調べるためのリポソームの調製に用いられてきました。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840065C-100mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840065C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840065C-25MG:4548173354019
840065C-BULK:
840065C-VAR:
840065C-100MG:4548173354002
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hee-Yong Kim et al.
Progress in lipid research, 56, 1-18 (2014-07-06)
Phosphatidylserine (PS) is the major anionic phospholipid class particularly enriched in the inner leaflet of the plasma membrane in neural tissues. PS is synthesized from phosphatidylcholine or phosphatidylethanolamine by exchanging the base head group with serine, and this reaction is
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly