Merck
840044C
Avanti
Soy PI
Avanti Research - A Croda Brand 840044C
別名:
L-α-ホスファチジルイノシトール(大豆)(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840044C-10mg)
pkg of 1 × 2 mL (840044C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840044C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840044C
濃度
10 mg/mL (840044C-10mg)
10 mg/mL (840044C-25mg)
25 mg/mL (840044C-50mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
InChI Key
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
詳細
L-α-ホスファチジルイノシトール(ダイズ)は天然由来で、イノシトール環を有する負に荷電したグリセロリン脂質です。この化合物は生物学的膜に含まれており、足場材料、細胞区画化およびシグナル伝達に関与します。
アプリケーション
ダイズPIはPI 3-キナーゼアッセイで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-α-ホスファチジルイノシトール(ダイズ)はシグナル伝達プロセスで細胞メディエーターとして働きます。薬剤送達の治療的送達媒体の設計に使用されます。ダイズPI はコレステロール代謝の調節にも寄与します。
包装
5 mL 透明ガラス密封アンプル(840044C-10mg)
5 mL 透明ガラス密封アンプル(840044C-25mg)
5 mL 透明ガラス密封アンプル(840044C-50mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840044C-25MG:4548174020043
840044C-50MG:4548174020050
840044C-BULK:
840044C-10MG:4548174020036
840044C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vps34 kinase domain dynamics regulate the autophagic PI 3-kinase complex
Stjepanovic G, et al.
Molecular Cell, 67(3), 528-534 (2017)
Aaron Peng et al.
Chemistry and physics of lipids, 165(1), 15-22 (2011-10-26)
Liposomes consisted of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylcholine (PC) have been utilized as delivery vehicle for drugs and proteins. In the present work, we studied the effect of soy PI on physical properties of 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) liposomes such as phase state
Reorganization of Ternary Lipid Mixtures of Nonphosphorylated Phosphatidylinositol Interacting with Angiomotin
Kimble-Hill, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 122(35), 8404-8415 (2018)
Ashutosh Tripathi et al.
The Journal of biological chemistry, 294(50), 19081-19098 (2019-11-07)
Phosphatidylinositol-transfer proteins (PITPs) are key regulators of lipid signaling in eukaryotic cells. These proteins both potentiate the activities of phosphatidylinositol (PtdIns) 4-OH kinases and help channel production of specific pools of phosphatidylinositol 4-phosphate (PtdIns(4)P) dedicated to specific biological outcomes. In
Phospholipids as cardiovascular therapeutics
Pandey NR and Sparks DL
Current Opinion in Investigational Drugs, 9(3), 281-285 (2008)