アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840031P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840031P-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840031P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H42NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-20(24)30-15-18(33-21(25)14-12-10-8-6-4-2)16-31-34(28,29)32-17-19(23)22(26)27;/h18-19H,3-17,23H2,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29);/q;+1/p-1/t18-,19+;/m1./s1
InChI Key
IOFLNDDTVDTSHA-VOMIJIAVSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
840031P-VAR:
840031P-BULK:
840031P-200MG:
840031P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
840031P-200MG | 4061835228560 |
840031P-10MG | 4061835228553 |