アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 2 × 4 mL (800812C-200mg)
pkg of 1 × 5 mL (800812C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 800812C
濃度
2 mg/mL (800812C-10mg)
25 mg/mL (800812C-200mg)
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
InChI Key
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
詳細
アプリケーション
- as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography–mass spectrometry analysis.
- as an internal standard for spiking RAW 264.7 cells for mass spectroscopy studies
- as standard in reverse-phase liquid chromatography coupled mass spectrometer for lipidomics studies of human plasma and serum samples
生物化学的/生理学的作用
包装
保管および安定性
その他情報
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
800812C-10MG:4548173354910
800812C-200MG:4548173354927
800812C-BULK:
800812C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)