安全性情報
800740P
Avanti
N-16:0 L-Serine
N-palmitoyl L-serine, powder
別名:
1-hexadecanoyl-L-serine; (S)-3-hydroxy-2-hexadecanamidopropanoate; (S)-3-hydroxy-2-palmitamidopropanoate; 110831
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H37NO4
CAS番号:
分子量:
343.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (800740P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 800740P
脂質タイプ
phosphoglycerides
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].N([C@@H](CO)C(=O)[O-])C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H37NO4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(22)20-17(16-21)19(23)24;/h17,21H,2-16H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m0./s1
InChI Key
XKMKJRANXQGSEK-LMOVPXPDSA-M
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
N-16:0 L-Serine serves as an antagonist for lysophosphatidic acid (LPA) receptor. It prevents platelet aggregation and chloride conductance induced by LPA.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800740P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
800740P-5MG:
800740P-BULK:
800740P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrolysis of phosphatidylserine-exposing red blood cells by secretory phospholipase A2 generates lysophosphatidic acid and results in vascular dysfunction
Neidlinger NA, et al.
The Journal of biological chemistry, 281(2), 775-781 (2006)