Merck
700356P
Avanti
Ent-Androstenedione
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Androst-4-ene-3,17-dione, (8α,9β,10α,13α,14β)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26O2
分子量:
286.41
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg ((700356P-1MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700356P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
700356P-VAR:
700356P-1MG:
試験成績書(COA)