安全性情報
700350P
Avanti
Ent-Testosterone
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Ent-17α-hydroxyandrost-4-en-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O2
分子量:
288.42
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700350P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700350P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)